Tlačiť
Močovina, Ultra Pure Grade
Dodávateľ: G Bioscienes
BC89 RC-112
BC89EA 189.33 EUR
BC89 RC-112
Močovina, Ultra Pure Grade
Močovina
Vzorec: NH₂CONH₂
Teplota varu: 197 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 132,7 °C
Hustota: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008022
Číslo CAS: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
REACH: 01-2119463277-33
Merck Index: 13,09935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM