Tlačiť
Ethidiumbromid 0,625 mg/ml vodný roztok
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
Synonymá: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-fenylfenanthridinium-bromid
J62029.AAEA 79.43 EUR
J62029.AA
Ethidiumbromid 0,625 mg/ml vodný roztok
Ethidiumbromid
Vzorec: C₂₁H₂₀BrN₃
Mw: 394,31 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011724
Číslo CAS: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
OSN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,4731