Tlačiť
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H59777.03 H59777.06
H59777.03EA 56.56 EUR
H59777.03 H59777.06
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid ≥97%
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrClO₂
Teplota tavenia: 157…161 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00672930
Číslo CAS: 936-08-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III