Tlačiť
3-[(Trifluoromethyl)thio]aniline 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B23734.03 B23734.06
B23734.03EA 95.07 EUR
B23734.03 B23734.06
3-[(Trifluoromethyl)thio]aniline 96%
3-[(Trifluoromethyl)thio]aniline
Purity: 96% CAS No.: 369-68-6 Molecular Formula: C7H6F3NS Formula Weight: 193.19 Flash Point: 103°(218°F) Refractive Index: 1.5220 Odour: Unpleasant Boiling Point: 221-224° UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00190130
Vzorec: C₇H₆F₃NS
Mw: 193.19 g/mol
Teplota varu: 221…224 °C
Hustota: 1.348
Teplota vzplanutia: 103 °C (218 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00190130
Číslo CAS: 369-68-6
EINECS: 206-722-4
ADR: 6.1 III