Tlačiť
4-Benzoylpiperidine hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Phenyl(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride
232860010 232860100
ACRO232860010EA 56.96 EUR
ACRO232860010 ACRO232860100
4-Benzoylpiperidine hydrochloride 98%
4-Benzoylpiperidine hydrochloride
Vzorec: C₁₂H₁₆ClNO
Teplota tavenia: 226…227 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066982
Číslo CAS: 25519-80-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %