Tlačiť
Ethyl-3-piperidinecarboxylate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
186620250 186621000 186625000
ACRO186620250EA 54.55 EUR
ACRO186620250 ACRO186621000 ACRO186625000
Ethyl-3-piperidinecarboxylate 97%
Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Vzorec: C₈H₁₅NO₂
Teplota varu: 102…104 °C (9hPa)
Hustota: 1,012 g/cm³
Teplota vzplanutia: 90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005991
Číslo CAS: 5006-62-2
EINECS: 225-681-3
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
HPLC ≥98.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %