Tlačiť
(S)-(+)-Ethyl 3-piperidinecarboxylate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethyl L-nipecotate, Ethyl (S)-(+)-3-Piperidinecarboxylate, (S)-Ethyl piperidine-3-carboxylate
H57185.03 H57185.06
H57185.03EA 74.21 EUR
H57185.03 H57185.06
(S)-(+)-Ethyl 3-piperidinecarboxylate ≥97%
(S)-(+)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Purity: 97% CAS No.: 37675-18-6 Molecular Formula: C8H15NO2 Formula Weight: 157.21 Flash Point: 76°(169°F) Refractive Index: 1.4700 Optical Rotation: +1.5° (neat) MDL No.: MFCD00792499
Vzorec: C₈H₁₅NO₂
Hustota: 1,043
Teplota vzplanutia: 76 °C (169 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00792499
Číslo CAS: 37675-18-6