Tlačiť
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridine, Abametapir, 6,6'-Bi-3-picoline
H26378.06 H26378.14
H26378.06EA 103.09 EUR
H26378.06 H26378.14
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥98%
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Purity: 98% CAS No.: 1762-34-1 Molecular Formula: C12H12N2 Formula Weight: 184.24 Melting Point: 114-117° Boiling Point: 140°/3mm MDL No.: MFCD01740554
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂
Teplota varu: 140 °C (3 mmHg)
Teplota tavenia: 114…117 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01740554
Číslo CAS: 1762-34-1