Tlačiť
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
M-Clarity™ quality level = MQ100
496367-5G 496367-1G
SIAL496367-5GEA 312.88 EUR
SIAL496367-5G SIAL496367-1G
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl, Sigma-Aldrich®
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂
Číslo MDL: MFCD00059776
Číslo CAS: 4411-80-7
EINECS: 224-566-5