Tlačiť
(2,6-Dichlorophenylthio)acetic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H50282.03 H50282.06
H50282.03EA 164.06 EUR
H50282.03 H50282.06
(2,6-Dichlorophenylthio)acetic acid ≥99%
(2,6-Dichlorophenylthio)acetic acid
Purity: 99% CAS No.: 21248-45-3 Molecular Formula: C8H6Cl2O2S Formula Weight: 237.11 MDL No.: MFCD00052108
Vzorec: C₈H₆Cl₂O₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052108
Číslo CAS: 21248-45-3