Tlačiť
4-Methyl-1,3-dioxane 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
305000500 305000050
ACRO305000500EA 178.5 EUR
ACRO305000500 ACRO305000050
4-Methyl-1,3-dioxane 99%
4-Methyl-1,3-dioxane
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Teplota tavenia: 45…44 °C
Teplota vzplanutia: 22 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006569
Číslo CAS: 1120-97-4
EINECS: 214-323-1
OSN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %