Tlačiť
Cerium(IV) sulphate hydrate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
11323.22 11323.36
11323.22EA 247.55 EUR
11323.22 11323.36
Cerium(IV) sulphate hydrate ≥99%
Cerium(IV) sulphate hydrate
Purity: 99% CAS No.: 95838-16-7 Molecular Formula: Ce(SO4)2.xH2O Formula Weight: 332.24(anhy) Physical Form: Crystalline Density: 3.01 Melting Point: 195° dec. UN No.: 3085 MDL No.: MFCD00149427
Vzorec: CeO₈S₂·H₂O
Mw: 332.24 g/mol (anhy)
Teplota tavenia: 195 °C (rozkl.)
Hustota: 3.01
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149427
Číslo CAS: 95838-16-7
EINECS: 237-029-5
ADR: 5.1 III