Cerium(IV) sulphate hydrate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
11323.22
11323.36
11323.22EA
247.55
EUR
11323.22
11323.36
Cerium(IV) sulphate hydrate ≥99%
Cerium(IV) sulphate hydrate
Purity: 99%
CAS No.: 95838-16-7
Molecular Formula: Ce(SO4)2.xH2O
Formula Weight: 332.24(anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 3.01
Melting Point: 195° dec.
UN No.: 3085
MDL No.: MFCD00149427
Vzorec:
CeO₈S₂·H₂O Mw: 332.24 g/mol (anhy) Teplota tavenia: 195 °C (rozkl.) Hustota: 3.01 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149427 Číslo CAS: 95838-16-7 EINECS: 237-029-5 ADR: 5.1 III |