Tlačiť
Sodium-4-bromobenzenesulphinate dihydrate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromobenzenesulphinic acid sodium salt dihydrate
B20281.09 B20281.88
B20281.09EA 166.63 EUR
B20281.09 B20281.88
Sodium-4-bromobenzenesulphinate dihydrate ≥97%
Sodium-4-bromobenzenesulphinate dihydrate
Purity: 97%% CAS No.: 175278-64-5 Molecular Formula: C6H4BrNaO2S.2H2O Formula Weight: 279.09 (243.06anhy) Melting Point: 280° MDL No.: MFCD00210139
Vzorec: C₆H₄BrNaO₂S·2H₂O
Mw: 279.09 g/mol (243.06 anhy)
Teplota tavenia: 280 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00210139
Číslo CAS: 175278-64-5