Tlačiť
4-Chloro-1-methylpiperidine hydrochloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L05699.14 L05699.22
L05699.14EA 32.21 EUR
L05699.14 L05699.22
4-Chloro-1-methylpiperidine hydrochloride ≥97%
4-Chloro-1-methylpiperidine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 5382-23-0 Molecular Formula: C6H12ClN.HCl Formula Weight: 170.08 Melting Point: 159-166° Beilstein Reference: 3677071
Vzorec: C₆H₁₃Cl₂N
Teplota tavenia: 159…166 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012834
Číslo CAS: 5382-23-0
EINECS: 226-375-2