Tlačiť
Cesium wolframate ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
39206.06 39206.14
39206.06EA 119.53 EUR
39206.06 39206.14
Cesium wolframate ≥99.9% (metals basis)
Cesium wolframate
Purity: 99.9% CAS No.: 13587-19-4 Molecular Formula: Cs2O4W Formula Weight: 513.66 Physical Form: -200 Mesh Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White to off-white Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049438
Vzorec: Cs₂O₄W
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049438
Číslo CAS: 13587-19-4
EINECS: 237-019-0