Tlačiť
1-tert-Butyl-3-ethylbenzene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B20325.14 B20325.06
B20325.14EA 268.75 EUR
B20325.14 B20325.06
1-tert-Butyl-3-ethylbenzene ≥98%
1-tert-Butyl-3-ethylbenzene
Purity: 98% CAS No.: 14411-56-4 Molecular Formula: C12H18 Formula Weight: 162.27 Odour: Mild Boiling Point: 205° MDL No.: MFCD00060845
Vzorec: C₁₂H₁₈
Teplota varu: 205 °C
Hustota: 0,86
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060845
Číslo CAS: 14411-56-4