Tlačiť
1,4-Oxazepane hydrochloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Homomorpholine hydrochloride
B21749.03 B21749.06
B21749.03EA 286.4 EUR
B21749.03 B21749.06
1,4-Oxazepane hydrochloride ≥98%
1,4-Oxazepane hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 178312-62-4 Molecular Formula: C5H11NO.HCl Formula Weight: 137.61 Melting Point: 158-164° MDL No.: MFCD02683070
Vzorec: C₅H₁₂ClNO
Teplota tavenia: 158…164 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02683070
Číslo CAS: 178312-62-4