Tlačiť
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol
381320050 381320250
ACRO381320050EA 92.93 EUR
ACRO381320050 ACRO381320250
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol 98%
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol
Vzorec: C₇H₁₄OSi
Mw: 142.27 g/mol
Teplota varu: 97…98 °C (24 mmHg)
Hustota: 0.854 g/cm³
Teplota vzplanutia: 60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00190217
Číslo CAS: 2117-12-6
OSN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4540 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %