4-Phenyl-1-butyne ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L12946.06
L12946.14
L12946.06EA
132.37
EUR
L12946.06
L12946.14
4-Phenyl-1-butyne ≥98%
4-Phenyl-1-butyne
Purity: 98%
CAS No.: 16520-62-0
Molecular Formula: C10H10
Formula Weight: 130.19
Refractive Index: 1.5210
Boiling Point: 189-190°
MDL No.: MFCD00041667
Vzorec:
C₁₀H₁₀ Teplota varu: 189…190 °C Hustota: 0,926 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00041667 Číslo CAS: 16520-62-0 |