1-Bromo-2-isopropoxybenzene ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
2-(2'-Bromophenoxy)propane
B25688.06
B25688.14
B25688.06EA
58.56
EUR
B25688.06
B25688.14
1-Bromo-2-isopropoxybenzene ≥97%
1-Bromo-2-isopropoxybenzene
Purity: 97%
CAS No.: 701-07-5
Molecular Formula: C9H11BrO
Formula Weight: 215.09
Odour: Aromatic
Boiling Point: 73°/2mm
MDL No.: MFCD00070759
Vzorec:
C₉H₁₁BrO Teplota varu: 73 °C (2 mmHg) Hustota: 1,34 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00070759 Číslo CAS: 701-07-5 |