1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-Bromo-1-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
H32650.03
H32650.06
H32650.14
H32650.03EA
27.8
EUR
H32650.03
H32650.06
H32650.14
1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene ≥98%
1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Purity: 98%
CAS No.: 286932-57-8
Molecular Formula: C7H3BrF4O
Formula Weight: 259.00
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless to yellow
MDL No.: MFCD02181186
Vzorec:
C₇H₃BrF₄O Mw: 259.00 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD02181186 Číslo CAS: 286932-57-8 |