Tlačiť
1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-1-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
H32650.03 H32650.06 H32650.14
H32650.03EA 27.8 EUR
H32650.03 H32650.06 H32650.14
1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene ≥98%
1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Purity: 98% CAS No.: 286932-57-8 Molecular Formula: C7H3BrF4O Formula Weight: 259.00 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to yellow MDL No.: MFCD02181186
Vzorec: C₇H₃BrF₄O
Mw: 259.00 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02181186
Číslo CAS: 286932-57-8