Tlačiť
Perfluorodecanoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluorodecanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
177741-25G 177741-5G
SIAL177741-25GEA 227.92 EUR
SIAL177741-25G SIAL177741-5G
Perfluorodecanoic acid, Sigma-Aldrich®
Perfluorodecanoic acid
Vzorec: C₁₀HF₁₉O₂
Mw: 514.09 g/mol
Číslo MDL: MFCD00004175
Číslo CAS: 335-76-2
EINECS: 206-400-3