Perfluorodecanoic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluorodecanoic acid
B22292.06
B22292.14
B22292.06EA
85.32
EUR
B22292.06
B22292.14
Perfluorodecanoic acid ≥97%
Perfluorodecanoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 335-76-2
Molecular Formula: C10HF19O2
Formula Weight: 514.09
Melting Point: 77-82°
Boiling Point: 218°
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00004175
Vzorec:
C₁₀HF₁₉O₂ Mw: 514.09 g/mol Teplota varu: 218 °C Teplota tavenia: 77…82 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004175 Číslo CAS: 335-76-2 EINECS: 206-400-3 ADR: 8 III |