4-Phenyl-3-butyn-2-ol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H53450.06
H53450.14
H53450.06EA
114.32
EUR
H53450.06
H53450.14
4-Phenyl-3-butyn-2-ol ≥97%
4-Phenyl-3-butyn-2-ol
Purity: 97%
CAS No.: 5876-76-6
Molecular Formula: C10H10O
Formula Weight: 146.19
Flash Point:
Vzorec:
C₁₀H₁₀ Hustota: 1,005 Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00046651 Číslo CAS: 5876-76-6 |