Tlačiť
Potassium stannate trihydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Potassium tin(IV) oxide trihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
462799-1KG 462799-250G
SIAL462799-1KGEA 157.82 EUR
SIAL462799-1KG SIAL462799-250G
Potassium stannate trihydrate, Sigma-Aldrich®
Potassium stannate trihydrate
Vzorec: K₂O₃Sn·3H₂O
Mw: 298.94 g/mol (244.89 anhy)
Číslo MDL: MFCD00150391
Číslo CAS: 12125-03-0
EINECS: 235-255-9