Potassium stannate trihydrate ≥95% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
14015.30
14015.A1
14015.30EA
54.15
EUR
14015.30
14015.A1
Potassium stannate trihydrate ≥95% (metals basis)
Potassium stannate trihydrate
Purity: 95+%
CAS No.: 12125-03-0
Molecular Formula: K2SnO3.3H2O
Formula Weight: 298.94 (244.89anhy)
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00150391
Vzorec:
K₂O₃Sn·3H₂O Teplota tavenia: 140 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00150391 Číslo CAS: 12125-03-0 EINECS: 235-255-9 |