Tlačiť
3-Cyano-4-methylaniline 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Amino-2-methylbenzonitrile
H61422.06 H61422.14
H61422.06EA 105.09 EUR
H61422.06 H61422.14
3-Cyano-4-methylaniline 97%
3-Cyano-4-methylaniline
Vzorec: C₈H₈N₂
Teplota tavenia: 88…91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017608
Číslo CAS: 50670-64-9
OSN: 3439
ADR: 6.1,III