Tlačiť
5-Butylpicolinic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Fusaric acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
F6513-1G F6513-250MG
SIALF6513-1GEA 372.64 EUR
SIALF6513-1G SIALF6513-250MG
5-Butylpicolinic acid, Sigma-Aldrich®
5-Butylpicolinic acid
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
Číslo MDL: MFCD00006298
Číslo CAS: 536-69-6
EINECS: 208-643-0