1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
N-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
L12355.03
L12355.06
L12355.03EA
48.54
EUR
L12355.03
L12355.06
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea ≥98%
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea
Purity: 98%
CAS No.: 1736-72-7
Molecular Formula: C8H7F3N2S
Formula Weight: 220.22
Odour: Odourless
Melting Point: 142-146°
Beilstein Reference: 2695479
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00041189
Vzorec:
C₈H₇F₃N₂S Teplota tavenia: 142…146 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00041189 Číslo CAS: 1736-72-7 ADR: 6.1,III |