Tlačiť
3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-(3-Bromo-5-fluorophenyl)ethanone
H62977.03 H62977.06
H62977.03EA 176.49 EUR
H62977.03 H62977.06
3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone 96%
3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone
Purity: 96% CAS No.: 105515-20-6 Molecular Formula: C8H6BrFO Formula Weight: 217.04 Physical Form: Solid
Vzorec: C₈H₆BrFO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11847746
Číslo CAS: 105515-20-6