Tlačiť
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-(5-Bromo-2-fluorophenyl)ethanone
H61282.06 H61282.14
H61282.06EA 114.32 EUR
H61282.06 H61282.14
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone ≥98%
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrFO
Mw: 217.04 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11226880
Číslo CAS: 198477-89-3