Tlačiť
2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2-Bromo-6-fluorophenyl)ethanone
H62361.03 H62361.06
H62361.03EA 308.46 EUR
H62361.03 H62361.06
2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone 96%
2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone
Purity: 96% CAS No.: 928715-37-1 Molecular Formula: C8H6BrFO Formula Weight: 217.04 Physical Form: Solid
Vzorec: C₈H₆BrFO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13193629
Číslo CAS: 928715-37-1