Tlačiť
2-Methylbutyryl chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
414150250 414151000 414150050
ACRO414150250EA 142.4 EUR
ACRO414150250 ACRO414151000 ACRO414150050
2-Methylbutyryl chloride 98%
2-Methylbutyryl chloride
Vzorec: C₅H₉ClO
Teplota vzplanutia: 20 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00041726
Číslo CAS: 57526-28-0
EINECS: 260-787-3
OSN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥97.5 %