2-(Hydroxymethyl)-1,4-benzodioxane ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A14170.06
A14170.14
A14170.06EA
31.13
EUR
A14170.06
A14170.14
2-(Hydroxymethyl)-1,4-benzodioxane ≥98%
2-(Hydroxymethyl)-1,4-benzodioxane
Purity: 98%
CAS No.: 3663-82-9
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 87-91°
Beilstein Reference: 83736
Vzorec:
C₉H₁₀O₃ Teplota tavenia: 87…91 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006822 Číslo CAS: 3663-82-9 EINECS: 222-921-9 |