Tlačiť
5-Iodo-2-methoxypyridine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H50135.03 H50135.06
H50135.03EA 168.07 EUR
H50135.03 H50135.06
5-Iodo-2-methoxypyridine ≥98%
5-Iodo-2-methoxypyridine
Purity: 98% CAS No.: 13472-61-2 Molecular Formula: C6H6INO Formula Weight: 235.03 MDL No.: MFCD07781180
Vzorec: C₆H₆INO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07781180
Číslo CAS: 13472-61-2