Tlačiť
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic acid
B20412.14 B20412.06 B20412.22
B20412.14EA 437.41 EUR
B20412.14 B20412.06 B20412.22
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid ≥98%
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid
Purity: 98% CAS No.: 20170-32-5 Molecular Formula: C17H26O3 Formula Weight: 278.40 Melting Point: 172-175° MDL No.: MFCD00017519
Vzorec: C₁₇H₂₆O₃
Mw: 278.40 g/mol
Teplota tavenia: 172…175 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017519
Číslo CAS: 20170-32-5
EINECS: 243-556-1