Tlačiť
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(4-Hydroxyphenyl)propionic Acid
B24938.09 B24938.18
B24938.09EA 81.31 EUR
B24938.09 B24938.18
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid ≥98%
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Purity: 98% CAS No.: 938-96-5 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 130-132° MDL No.: MFCD00128847
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Mw: 166.18 g/mol
Teplota tavenia: 130…132 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00128847
Číslo CAS: 938-96-5
EINECS: 213-352-7