Tlačiť
(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: D-(+)-3-Phenyllactic acid, (R)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid, D(+)-Phenyllactic acid, D-​(+)​-​Phenyllactic acid
H35096.03 H35096.06
H35096.03EA 33.73 EUR
H35096.03 H35096.06
(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid ≥98%
(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Číslo MDL: MFCD00078062
Číslo CAS: 7326-19-4
EINECS: 230-803-3