Tlačiť
(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: D-(+)-3-Phenyllactic acid, (R)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid, D(+)-Phenyllactic acid, D-​(+)​-​Phenyllactic acid
344580010 344580050
ACRO344580010EA 71.4 EUR
ACRO344580010 ACRO344580050
(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid 98%
(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Teplota tavenia: 121…125 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00078062
Číslo CAS: 7326-19-4
EINECS: 230-803-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 125 °C
Specific optical rotation +17° to +20° (20 °C, 589 nm) (c=1, CH3OH)
Titration with NaOH ≥97.5 %