Tlačiť
2,2-Diphenylglycine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: alpha,alpha-Diphenylglycine, Diphenylglycin, 2-Amino-2,2-diphenylacetic acid
B22650.06 B22650.14
B22650.06EA 100.28 EUR
B22650.06 B22650.14
2,2-Diphenylglycine ≥98%
2,2-Diphenylglycine
Purity: 98% CAS No.: 3060-50-2 Molecular Formula: C14H13NO2 Formula Weight: 227.26 Melting Point: ca 246° dec. MDL No.: MFCD00008048
Vzorec: C₁₄H₁₃NO₂
Teplota tavenia: ∼ 246 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008048
Číslo CAS: 3060-50-2
EINECS: 221-299-6