Benzyl phenyl ether ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Benzyl Phenyl Ether
B22539.06
B22539.14
B22539.22
B22539.06EA
66.99
EUR
B22539.06
B22539.14
B22539.22
Benzyl phenyl ether ≥97%
Benzyl phenyl ether
Purity: 97%
CAS No.: 946-80-5
Molecular Formula: C6H5CH2OC6H5
Formula Weight: 184.24
Flash Point:
Vzorec:
C₁₃H₁₂O Teplota varu: 286…287 °C Teplota tavenia: 37…40 °C Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00020660 Číslo CAS: 946-80-5 |