Tlačiť
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1,4-Bis(α-hydroxyisopropyl)benzene, 1,4-Bis(1-methyl-1-hydroxyethyl)benzene, 1,4-Bis(alpha-hydroxyisopropyl)benzene, alpha,alpha'-Dihydroxy-1,4-diisopropylbenzene, 2,2'-(p-Phenylene)di-2-propanol, 2,2'-(1,4-Phenylene)bis(propan-2-ol), ^a,^a,^a',^a'-Tetramethyl-1,4-benzenedimethanol, alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-1,4-benzenedimethanol, α,α,α',α'-Tetramethyl-1,4-benzenedimethanol, α,α'-Dihydroxy-1,4-diisopropylbenzene, 1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene
B21472.03 B21472.06
B21472.03EA 46.13 EUR
B21472.03 B21472.06
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene ≥97%
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene
Purity: 97% CAS No.: 2948-46-1 Molecular Formula: C12H18O2 Formula Weight: 194.28 Melting Point: 142-146° Boiling Point: 167-168°/12mm MDL No.: MFCD00009827
Vzorec: C₁₂H₁₈O₂
Teplota varu: 167…168 °C (12 mmHg)
Teplota tavenia: 142…146 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009827
Číslo CAS: 2948-46-1
EINECS: 220-964-8