Tlačiť
4-Methyloctanoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-methylcaprylic acid, (R,S)-(+,-)-4-Methyloctanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
W357502-100G-K W357502-1KG-K W357502-25G-K
SIALW357502-100G-KEA 740.07 EUR
SIALW357502-100G-K SIALW357502-1KG-K SIALW357502-25G-K
4-Methyloctanoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Methyloctanoic acid
Vzorec: C₉H₁₈O₂
Číslo MDL: MFCD00051938
Číslo CAS: 54947-74-9
EINECS: 259-404-2