Tlačiť
4-Methyl-4-(methylthio)-2-pentanone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Methyl-4-methylthio-2-pentanone, 4-Methyl-4-(methylthio)pentan-2-one
M-Clarity™ quality level = MQ300
W337609-100G-K W337609-1KG-K W337609-25G-K
SIALW337609-100G-KEA 206.58 EUR
SIALW337609-100G-K SIALW337609-1KG-K SIALW337609-25G-K
4-Methyl-4-(methylthio)-2-pentanone, Sigma-Aldrich®
4-Methyl-4-(methylthio)-2-pentanone
Vzorec: C₇H₁₄OS
Číslo MDL: MFCD00049253
Číslo CAS: 23550-40-5
EINECS: 245-727-6