Tlačiť
4,4'-Difluorobenzhydryl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Chloro bis-(4-fluorophenyl)methane, 4,4-Difluorodiphenylmethylchloride
A11226.06 A11226.09 A11226.18
A11226.06EA 47.73 EUR
A11226.06 A11226.09 A11226.18
4,4'-Difluorobenzhydryl chloride ≥98%
4,4'-Difluorobenzhydryl chloride
Purity: 98% CAS No.: 27064-94-4 Molecular Formula: C13H9ClF2 Formula Weight: 238.66 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5570 Boiling Point: 126-128°/1mm Beilstein Reference: 2052680 UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00044329
Vzorec: C₁₃H₉ClF₂
Teplota varu: 126…128 °C (1 mmHg)
Hustota: 1,280
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044329
Číslo CAS: 27064-94-4
EINECS: 248-201-4
ADR: 8,III