Tlačiť
Chlorid zinečnatý 1.9 mol/l, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
MQ100
703516-100ML 703516-800ML
SIAL703516-100MLEA 217.5 EUR
SIAL703516-100ML SIAL703516-800ML
Chlorid zinečnatý 1.9 mol/l, Sigma-Aldrich®
Chlorid zinečnatý
Vzorec: ZnCl₂
Mw: 136.3
Teplota varu: 732
Teplota tavenia: 283
Číslo MDL: MFCD00011295
Číslo CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
Merck Index: 13,10185