Tlačiť
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopropanecarboxylic acid
170690100 170690500
ACRO170690100EA 90.93 EUR
ACRO170690100 ACRO170690500
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 99%
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₉ClO₂
Mw: 196.64 g/mol
Teplota tavenia: 152…155 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001289
Číslo CAS: 72934-37-3
EINECS: 277-105-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 157 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
GC ≥96.0 %