Tlačiť
1-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid, 1-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
L05336.06 L05336.14
L05336.06EA 49.67 EUR
L05336.06 L05336.14
1-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
1-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid
Purity: 95% CAS No.: 58880-37-8 Molecular Formula: C13H15ClO2 Formula Weight: 238.71 Melting Point: 151-153° Beilstein Reference: 3297868
Vzorec: C₁₃H₁₅ClO₂
Mw: 238.71 g/mol
Teplota tavenia: 151…153 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00019350
Číslo CAS: 58880-37-8
EINECS: 261-481-2