Tlačiť
2-Amino-4-methylthiophene-3-carboxamide 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B20043.03 B20043.06
B20043.03EA 60.17 EUR
B20043.03 B20043.06
2-Amino-4-methylthiophene-3-carboxamide 98%
2-Amino-4-methylthiophene-3-carboxamide
Purity: 98% CAS No.: 4651-97-2 Molecular Formula: C6H8N2OS Formula Weight: 156.20 Melting Point: 173-175° MDL No.: MFCD00052594
Vzorec: C₆H₈N₂OS
Teplota tavenia: 173…175 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052594
Číslo CAS: 4651-97-2