Tlačiť
3-Acetyl-5-bromopyridine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L19362.06 L19362.03
L19362.06EA 168.07 EUR
L19362.06 L19362.03
3-Acetyl-5-bromopyridine ≥97%
3-Acetyl-5-bromopyridine
Purity: 97% CAS No.: 38940-62-4 Molecular Formula: C7H6BrNO Formula Weight: 200.03 Melting Point: 77-79° Beilstein Reference: 112808
Vzorec: C₇H₆BrNO
Teplota tavenia: 77…79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03086033
Číslo CAS: 38940-62-4